2-Methoxy-5-nitro-3-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Methoxy-5-nitro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PN-5572-1G
PN-5572-250M
COBBPN-5572-1GEA
967
EUR
COBBPN-5572-1G
COBBPN-5572-250M
2-Methoxy-5-nitro-3-pyridinboronsäurepinakolester
2-Methoxy-5-nitro-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₇BN₂O₅ Molecular Weight: 280.0900 g/mol |
MDL:
MFCD08063082 CAS-Nummer: 1218791-18-4 |