2-Methoxy-3-pyridinboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methoxypyridine-3-boronic acid
L20094.03 L20094.06
L20094.03EA 61.5 EUR
L20094.03 L20094.06
2-Methoxy-3-pyridinboronsäure ≥98%
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 163105-90-6 Molecular Formula: C6H8BNO3 Formula Weight: 152.95 Melting Point: 136-138° MDL No.: MFCD03411572
Formel: C₆H₈BNO₃
Molecular Weight: 152.95 g/mol
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411572
CAS-Nummer: 163105-90-6