2-Methoxy-3-pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methoxypyridine-3-boronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
684589-1G 684589-5G
SIAL684589-1GEA 28.2 EUR
SIAL684589-1G SIAL684589-5G
2-Methoxy-3-pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₃
Molecular Weight: 152.95 g/mol
MDL: MFCD03411572
CAS-Nummer: 163105-90-6