2-Methoxy-3-pyridinboronsäure Hydrat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8498-5G
BB-8498-25G
COBBBB-8498-5GEA
63.4
EUR
COBBBB-8498-5G
COBBBB-8498-25G
2-Methoxy-3-pyridinboronsäure Hydrat
2-Methoxy-3-pyridinboronsäure Hydrat
Formel:
C₆H₈BNO₃·H₂O |
MDL:
MFCD06659055 CAS-Nummer: 1256355-25-5 |