2-Methoxy-4-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3880-5G
BB-3880-1G
COBBBB-3880-5GEA
0
EUR
COBBBB-3880-5G
COBBBB-3880-1G
2-Methoxy-4-pyridinboronsäure
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₈BNO₃ |
MDL:
MFCD07368877 CAS-Nummer: 762262-09-9 |