2-Methoxy-5-pyridinboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (6-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
L20087.03 L20087.06
L20087.03EA 34.9 EUR
L20087.03 L20087.06
2-Methoxy-5-pyridinboronsäure 95%
2-Methoxy-5-pyridinboronsäure
Purity: 95% CAS No.: 163105-89-3 Molecular Formula: C6H8BNO3 Formula Weight: 152.95 Melting Point: 132-133° Beilstein Reference: 9119950
Formel: C₆H₈BNO₃
Schmelzpunkt: 132…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093044
CAS-Nummer: 163105-89-3