2-Methoxy-5-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(6-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
BB-2329-1G
BB-2329-5G
BB-2329-25G
COBBBB-2329-1GEA
0
EUR
COBBBB-2329-1G
COBBBB-2329-5G
COBBBB-2329-25G
2-Methoxy-5-pyridinboronsäure
2-Methoxy-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₆H₈BNO₃ |
MDL:
MFCD02093044 CAS-Nummer: 163105-89-3 |