2-Methoxy-5-pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(6-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
637610-1G
637610-5G
SIAL637610-1GEA
26
EUR
SIAL637610-1G
SIAL637610-5G
2-Methoxy-5-pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₆H₈BNO₃ Molecular Weight: 152.95 g/mol |
MDL:
MFCD02093044 CAS-Nummer: 163105-89-3 |