2-Methoxy-5-pyridinboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2089-5G BB-2089-1G
COBBBB-2089-5GEA 1240 EUR
COBBBB-2089-5G COBBBB-2089-1G
2-Methoxy-5-pyridinboronsäure Hydrochlorid
2-Methoxy-5-pyridinboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₆H₉BClNO₃
MDL: MFCD04973740
CAS-Nummer: 370864-57-6