2,6-Dimethoxy-3-pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid, 2,6-Dimethoxypyridin-3-ylboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
706086-1G 706086-250MG
SIAL706086-1GEA 62.4 EUR
SIAL706086-1G SIAL706086-250MG
2,6-Dimethoxy-3-pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid
Formel: C₇H₁₀BNO₄
Molecular Weight: 182,97 g/mol
MDL: MFCD03788239
CAS-Nummer: 221006-70-8