2-(4-Chlorphenylthio)nicotinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
BTB08734.10 BTB08734.50
MAYBBTB08734.10EA 0 EUR
MAYBBTB08734.10 MAYBBTB08734.50
2-(4-Chlorphenylthio)nicotinsäure
2-(4-Chlorphenylthio)nicotinsäure
Formel: C₁₂H₈ClNO₂S
MDL: MFCD00052117
CAS-Nummer: 955-54-4