Nicotinoylchlorid Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A15317.09
A15317.18
A15317.30
A15317.09EA
29.6
EUR
A15317.09
A15317.18
A15317.30
Nicotinoylchlorid Hydrochlorid ≥98%
Nicotinoylchlorid Hydrochlorid
Purity: 98%
CAS No.: 20260-53-1
Molecular Formula: C6H4ClNO.HCl
Formula Weight: 178.02
Melting Point: 149-155°
Beilstein Reference: 3655772
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012820
Formel:
C₆H₅Cl₂NO Molecular Weight: 178.02 g/mol Schmelzpunkt: 149…155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012820 CAS-Nummer: 20260-53-1 EINECS: 243-648-1 UN: 3261 ADR: 8 II |