Dimethyl-2,5-pyridindicarboxylat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate
A17250.06 A17250.14 A17250.22
A17250.06EA 46.4 EUR
A17250.06 A17250.14 A17250.22
Dimethyl-2,5-pyridindicarboxylat ≥98%
Dimethyl-2,5-pyridindicarboxylat
Purity: 98+% CAS No.: 881-86-7 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.17 Melting Point: 160-163° Beilstein Reference: 172251
Formel: C₉H₉NO₄
Molecular Weight: 195.17 g/mol
Schmelzpunkt: 160…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00034767
CAS-Nummer: 881-86-7