Dimethyl-2,6-pyridindicarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate
OS-7436-25G
OS-7436-5G
OS-7436-100G
COBBOS-7436-25GEA
0
EUR
COBBOS-7436-25G
COBBOS-7436-5G
COBBOS-7436-100G
Dimethyl-2,6-pyridindicarboxylat
Dimethyl-2,6-pyridindicarboxylat
Formel:
C₉H₉NO₄ |
MDL:
MFCD00134493 CAS-Nummer: 5453-67-8 EINECS: 226-697-3 |