Dimethyl-2,6-pyridindicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate
379336-50G
379336-10G
SIAL379336-50GEA
150
EUR
SIAL379336-50G
SIAL379336-10G
Dimethyl-2,6-pyridindicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Dimethyl-2,6-pyridindicarboxylat
Formel:
C₉H₉NO₄ |
MDL:
MFCD00134493 CAS-Nummer: 5453-67-8 EINECS: 226-697-3 |