2-Hydroxy-5-nitronicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4086-5G
CA-4086-25G
CA-4086-1G
COBBCA-4086-5GEA
0
EUR
COBBCA-4086-5G
COBBCA-4086-25G
COBBCA-4086-1G
2-Hydroxy-5-nitronicotinsäure
2-Hydroxy-5-nitronicotinsäure
Formel:
C₆H₄N₂O₅ |
MDL:
MFCD05669267 CAS-Nummer: 6854-07-5 |