2-Fluor-4-methyl-5-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Fluoro-4-methylpyridine-5-boronic acid
BB-8568-5G BB-8568-1G
COBBBB-8568-5GEA 193 EUR
COBBBB-8568-5G COBBBB-8568-1G
2-Fluor-4-methyl-5-pyridinboronsäure
2-Fluor-4-methyl-5-pyridinboronsäure
Formel: C₆H₇BFNO₂
Molecular Weight: 154.9400 g/mol
MDL: MFCD08741406
CAS-Nummer: 1072944-18-3