2-Amino-4,6-dimethylnicotinsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
9C-087.500
9C-087.1
9C-087.5
9C-087.10
BIOT9C-087.500EA
0
EUR
BIOT9C-087.500
BIOT9C-087.1
BIOT9C-087.5
BIOT9C-087.10
2-Amino-4,6-dimethylnicotinsäure
2-Amino-4,6-dimethylnicotinsäure
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ |
MDL:
MFCD00138571 CAS-Nummer: 106837-89-2 |