2-Benzyloxy-4-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
FA-3254-1G
FA-3254-250M
COBBFA-3254-1GEA
983
EUR
COBBFA-3254-1G
COBBFA-3254-250M
2-Benzyloxy-4-pyridinboronsäure
2-Benzyloxy-4-pyridinboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₂BNO₃ |
MDL:
MFCD12407141 CAS-Nummer: 1256355-62-0 |