2-Fluor-6-phenyl-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Fluoro-6-phenylpyridine-3-boronic acid
FA-1409-250M
FA-1409-100M
COBBFA-1409-250MEA
497
EUR
COBBFA-1409-250M
COBBFA-1409-100M
2-Fluor-6-phenyl-3-pyridinboronsäure
2-Fluoro-6-phenyl-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₁₁H₉BFNO₂ |
MDL:
MFCD07437944 CAS-Nummer: 1029654-19-0 |