2,7-Di-tert-butylfluoren ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
H55430.06 H55430.14
H55430.06EA 97.8 EUR
H55430.06 H55430.14
2,7-Di-tert-butylfluoren ≥97%
2,7-Di-tert-butylfluoren
Purity: 98% CAS No.: 58775-05-6 Molecular Formula: C21H26 Formula Weight: 278.43 Melting Point: 121-124° MDL No.: MFCD03093998
Formel: C₂₁H₂₆
Molecular Weight: 278,43 g/mol
Schmelzpunkt: 121…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093998
CAS-Nummer: 58775-05-6