2,7-Di-tert-butylfluoren, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
543306-25G 543306-5G
SIAL543306-25GEA 226 EUR
SIAL543306-25G SIAL543306-5G
2,7-Di-tert-butylfluoren, Sigma-Aldrich®
2,7-Di-tert-butylfluoren
Formel: C₂₁H₂₆
Molecular Weight: 278,43 g/mol
MDL: MFCD03093998
CAS-Nummer: 58775-05-6