Methylcyclopentadienylmangantricarbonyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
317632-1G
317632-50G
SIAL317632-1GEA
22.9
EUR
SIAL317632-1G
SIAL317632-50G
Methylcyclopentadienylmangantricarbonyl, Sigma-Aldrich®
Methylcyclopentadienylmangantricarbonyl
Formel:
C₉H₇MnO₃ Molecular Weight: 218,09 g/mol |
MDL:
MFCD00001426 CAS-Nummer: 12108-13-3 EINECS: 235-166-5 UN: 3281 ADR: 6.1,II |