Bis(tri-tert-butylphosphin)palladium(0) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium, Bis(tri-t-butylphosphine)palladium(0)
363501000
363500010
363501000.EA
57
EUR
363501000.
363500010.
Bis(tri-tert-butylphosphin)palladium(0) 98%
Bis(tri-tert-butylphosphin)palladium(0)
Formel:
C₂₄H₅₄P₂Pd Molecular Weight: 511,05 g/mol Schmelzpunkt: 258…272 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03094580 CAS-Nummer: 53199-31-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to orange-brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥97.5 % (ex Pd) |