Bis(tri-tert-butylphosphin)palladium(0), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium, Bis(tri-t-butylphosphine)palladium(0)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
676578-1G
676578-250MG
SIAL676578-1GEA
247
EUR
SIAL676578-1G
SIAL676578-250MG
Bis(tri-tert-butylphosphin)palladium(0), Sigma-Aldrich®
Bis(tri-tert-butylphosphin)palladium(0)
Formel:
C₂₄H₅₄P₂Pd Molecular Weight: 511,05 g/mol |
MDL:
MFCD03094580 CAS-Nummer: 53199-31-8 |