(±)-Jasmonsäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: (±)-1α,2β-3-Oxo-2-(cis-2-pentenyl)cyclopentaneacetic acid
88300-1 88300-250 88300-500 88300-100
CAYM88300-1EA 279 EUR
CAYM88300-1 CAYM88300-250 CAYM88300-500 CAYM88300-100
(±)-Jasmonsäure
(±)-Jasmonsäure
Formel: C₁₂H₁₈O₃
Molecular Weight: 210,27 g/mol
MDL: MFCD04221274
CAS-Nummer: 77026-92-7