D(-)-Isoascorbinsäure ≥98% (durch titrimetrische Analyse)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Erythorbic acid, (R)-5-((R)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, D-Isoascorbic acid
36366.22 36366.36
36366.22EA 49.4 EUR
36366.22 36366.36
D(-)-Isoascorbinsäure ≥98% (durch titrimetrische Analyse)
D(-)-Isoascorbinsäure
Purity: 99% CAS No.: 89-65-6 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,5126 MDL No.: MFCD00005378
Formel: C₆H₈O₆
Molecular Weight: 176,12 g/mol
Schmelzpunkt: 169…172 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005378
CAS-Nummer: 89-65-6
EINECS: 201-928-0
Merck Index: 14,5126