D(-)-Isoascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Erythorbic acid, (R)-5-((R)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, D-Isoascorbic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W241008-1KG-K
W241008-5KG-K
SIALW241008-1KG-KEA
78.1
EUR
SIALW241008-1KG-K
SIALW241008-5KG-K
D(-)-Isoascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
D(-)-Isoascorbinsäure
Formel:
C₆H₈O₆ Molecular Weight: 176,12 g/mol |
MDL:
MFCD00005378 CAS-Nummer: 89-65-6 EINECS: 201-928-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...