1,2-Benzisoxazol-3-amin
Lieferant: Thermo Scientific
MO00344 MO00344CB MO00344DA
MAYBMO00344EA 0 EUR
MAYBMO00344 MAYBMO00344CB MAYBMO00344DA
1,2-Benzisoxazol-3-amin
1,2-Benzisoxazol-3-amin
Formel: C₇H₆N₂O
MDL: MFCD03407353
CAS-Nummer: 36216-80-5