EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat) 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, Ethyl 2-ethoxyquinoline-1(2H)-carboxylate
165350250 165351000 165352500
ACRO165350250EA 92.8 EUR
ACRO165350250 ACRO165351000 ACRO165352500
EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat) 99+%
EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat)
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
Molecular Weight: 247,29 g/mol
Siedepunkt: 125…128 °C (,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 63…66 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006703
CAS-Nummer: 16357-59-8
EINECS: 240-418-2
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 66 °C
HPLC ≥99.0 %