EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat)
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
4015690.0100 4015690.0500
BACE4015690.0100EA 0 EUR
BACE4015690.0100 BACE4015690.0500
EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat)
EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat)
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
MDL: MFCD00006703
CAS-Nummer: 16357-59-8
EINECS: 240-418-2