EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, Ethyl 2-ethoxyquinoline-1(2H)-carboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
149837-100G 149837-25G 149837-5G
SIAL149837-100GEA 126 EUR
SIAL149837-100G SIAL149837-25G SIAL149837-5G
EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat), Sigma-Aldrich®
EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat)
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
Molecular Weight: 247.29 g/mol
MDL: MFCD00006703
CAS-Nummer: 16357-59-8
EINECS: 240-418-2