3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbonitril
Lieferant: Thermo Scientific
RF00723.1 RF00723.10 RF00723.50
MAYBRF00723.1EA 0 EUR
MAYBRF00723.1 MAYBRF00723.10 MAYBRF00723.50
3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbonitril
3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbonitril
Formel: C₁₁H₆Cl₂N₂O
MDL: MFCD00052552
CAS-Nummer: 21486-28-2