3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäurechlorid
Lieferant: Thermo Scientific
SB00576DA
SB00576EA
SB00576.50
MAYBSB00576DAEA
0
EUR
MAYBSB00576DA
MAYBSB00576EA
MAYBSB00576.50
3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäurechlorid
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formel:
C₁₁H₆Cl₃NO₂ |
MDL:
MFCD00052556 CAS-Nummer: 4462-55-9 EINECS: 224-723-8 |