3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
008238-1G
008238-5G
FLUO008238-1GEA
125
EUR
FLUO008238-1G
FLUO008238-5G
3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbonitril
3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbonitril
Formel:
C₁₁H₆ClFN₂O |
MDL:
MFCD00052551 CAS-Nummer: 175204-41-8 |