3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäurechlorid
Lieferant: Thermo Scientific
SB00578.1
SB00578.10
SB00578.50
MAYBSB00578.1EA
0
EUR
MAYBSB00578.1
MAYBSB00578.10
MAYBSB00578.50
3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäurechlorid
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formel:
C₁₁H₆Cl₂FNO₂ Molecular Weight: 274.08 g/mol |
MDL:
MFCD00055650 CAS-Nummer: 69399-79-7 EINECS: 273-987-0 UN: 3261 ADR: 8 II |