3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäureamid
Lieferant: FLUOROCHEM
008240-1G 008240-5G
FLUO008240-1GEA 0 EUR
FLUO008240-1G FLUO008240-5G
3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäureamid
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
Formel: C₁₁H₈ClFN₂O₂
MDL: MFCD00173954
CAS-Nummer: 4415-11-6