3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäureamid
Lieferant: Thermo Scientific
RF00732DA RF00732EA
MAYBRF00732DAEA 0 EUR
MAYBRF00732DA MAYBRF00732EA
3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäureamid
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
Formel: C₁₁H₈ClFN₂O₂
MDL: MFCD00173954
CAS-Nummer: 4415-11-6