3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L10092.09
L10092.18
L10092.09EA
61.8
EUR
L10092.09
L10092.18
3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure ≥99%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 3919-74-2
Molecular Formula: C11H7ClFNO3
Formula Weight: 255.63
Melting Point: 201-203°
Beilstein Reference: 806523
Formel:
C₁₁H₇ClFNO₃ Molecular Weight: 255,63 g/mol Schmelzpunkt: 201…203 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00055659 CAS-Nummer: 3919-74-2 EINECS: 223-486-8 |