3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolthiocarbonsäureamid
Lieferant: Thermo Scientific
RF00747.1 RF00747.10
MAYBRF00747.1EA 0 EUR
MAYBRF00747.1 MAYBRF00747.10
3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolthiocarbonsäureamid
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbothioamide
Formel: C₁₁H₈ClFN₂S
MDL: MFCD00052560
CAS-Nummer: 175204-42-9