4-(Trifluormethylthio)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
008719-1G 008719-5G
FLUO008719-1GEA 0 EUR
FLUO008719-1G FLUO008719-5G
4-(Trifluormethylthio)phenol
4-(Trifluormethylthio)phenol
Formel: C₇H₅F₃OS
MDL: MFCD00036035
CAS-Nummer: 461-84-7