Dibismuttrisulfat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bismuth (III) sulphate, Bismuth (III) sulfate
B22007.14 B22007.22 B22007.36
B22007.14EA 54.1 EUR
B22007.14 B22007.22 B22007.36
Dibismuttrisulfat ≥99%
Dibismuttrisulfat
Purity: 99% CAS No.: 7787-68-0 Molecular Formula: Bi2O12S3 Formula Weight: 706.13 Melting Point: 405° dec. Merck Reference: 14,1286 MDL No.: MFCD00036140
Formel: Bi₂O₁₂S₃
Molecular Weight: 706.13 g/mol
Schmelzpunkt: 405 °C (Zers.)
Dichte: 5.08
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036140
CAS-Nummer: 7787-68-0
EINECS: 232-129-5