Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 1 M in THF / Ethylbenzol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Lithiumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Lithiumsalz, N-Lithiohexamethyldisilazan, HMDS-Li
347701000 347708000
347701000.EA 60 EUR
347701000. 347708000.
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 1 M in THF / Ethylbenzol, AcroSeal®
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid
Formel: C₆H₁₈LiNSi₂
Molecular Weight: 167,33 g/mol
Dichte: 0,89 g/cm³
Flammpunkt: –21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008261
CAS-Nummer: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Active base 18 to 22 % (as LiNSi)