tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
t-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
A12174.06
A12174.14
A12174.06EA
59.4
EUR
A12174.06
A12174.14
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat ≥98%
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat
Purity: 98%
CAS No.: 69739-34-0
Molecular Formula: C7H15F3O3SSi
Formula Weight: 264.34
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.3860
Boiling Point: 65-67°/12mm
Beilstein Reference: 2370068
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000405
Formel:
C₇H₁₅F₃O₃SSi Molecular Weight: 264,34 g/mol Siedepunkt: 65…67 °C (12 mmHg) Dichte: 1,151 Flammpunkt: 36 °C (96 °F) |
MDL:
MFCD00000405 CAS-Nummer: 69739-34-0 EINECS: 274-102-0 UN: 2920 ADR: 8,II |