tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: t-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
226149-1G 226149-25G 226149-5G
SIAL226149-1GEA 36.6 EUR
SIAL226149-1G SIAL226149-25G SIAL226149-5G
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat
Formel: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Molecular Weight: 264,34 g/mol
MDL: MFCD00000405
CAS-Nummer: 69739-34-0
EINECS: 274-102-0
UN: 2920
ADR: 8,II