Isobutyramid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B21641.14
B21641.22
B21641.36
B21641.14EA
56.9
EUR
B21641.14
B21641.22
B21641.36
Isobutyramid ≥99%
Isobutyramid
Purity: 99%
CAS No.: 563-83-7
Molecular Formula: (CH3)2CHCONH2
Formula Weight: 87.12
Melting Point: 127-129°
Boiling Point: 216-220°
MDL No.: MFCD00008019
Formel:
C₄H₉NO Molecular Weight: 87.12 g/mol Siedepunkt: 216…220 °C Schmelzpunkt: 127…129 °C Dichte: 1.013 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008019 CAS-Nummer: 563-83-7 EINECS: 209-265-9 |