Isobutyramid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
144436-100G
144436-25G
SIAL144436-100GEA
176
EUR
SIAL144436-100G
SIAL144436-25G
Isobutyramid, Sigma-Aldrich®
Isobutyramid
Formel:
C₄H₉NO Molecular Weight: 87.12 g/mol |
MDL:
MFCD00008019 CAS-Nummer: 563-83-7 EINECS: 209-265-9 |