2,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
463930-10G 463930-1G
SIAL463930-10GEA 267 EUR
SIAL463930-10G SIAL463930-1G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd
Formel: C₉H₄F₆O
Molecular Weight: 242,12 g/mol
MDL: MFCD00674087
CAS-Nummer: 395-64-2