Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 1.0 mol/l in tert-Butylmethylether, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Lithiumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Lithiumsalz, N-Lithiohexamethyldisilazan, HMDS-Li
345671000 345678000
345671000.EA 140 EUR
345671000. 345678000.
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 1.0 mol/l in tert-Butylmethylether, AcroSeal®
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid
Formel: C₆H₁₈LiNSi₂
Molecular Weight: 167.33 g/mol
Siedepunkt: 55…56 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.8 g/cm³
Flammpunkt: –28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008261
CAS-Nummer: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN: 2924
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy yellow to brown Solution
Titration Active base 21 to 25 % (as LiNSi)