Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 0.9-1.1 M in Hexan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
CAS No.: 4039-32-1
Molecular Formula: C6H18LiNSi2
Formula Weight: 167.33
Flash Point: -31°(-24°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.716
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 8136861
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008261
Formel:
C₆H₁₈LiNSi₂ Dichte: 0,716 Flammpunkt: –31 °C (–24 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008261 CAS-Nummer: 4039-32-1 EINECS: 223-725-6 UN: 2924 ADR: 3,II |